5-Isoquinolineboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3296-100MG OR3296-1G
APOSOR3296-100MGEA 31.9 EUR InStock
APOSOR3296-100MG APOSOR3296-1G
5-Isoquinolineboronic acid 97%
5-Isoquinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
MW: 172,98 g/mol
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03839356
Numéro CAS: 371766-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité