N-Acetoacetylmorpholine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Morpholinobutane-1,3-dione, 1-(Morpholin-4-yl)butane-1,3-dione
OR32969-1G OR32969-5G
APOSOR32969-1GEA 339 EUR InStock
APOSOR32969-1G APOSOR32969-5G
N-Acetoacetylmorpholine 95%
N-Acetoacetylmorpholine
Formule: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059774
Numéro CAS: 16695-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité