2-(Allyloxy)-3-methoxybenzenecarbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-2-(prop-2-en-1-yloxy)benzaldehyde
OR32970-1G
APOSOR32970-1GEA 206 EUR InStock
APOSOR32970-1G
2-(Allyloxy)-3-methoxybenzenecarbaldehyde 95%
2-(Allyloxy)-3-methoxybenzenecarbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001271
Numéro CAS: 23343-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité