3-[2-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32974-1G OR32974-5G
APOSOR32974-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR32974-1G APOSOR32974-5G
3-[2-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
3-[2-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₁₁H₉N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00244275
Numéro CAS: 338793-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité