1-Phénylindoline-2,3-dione 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Phenylindoline-2,3-dione, 1-Phenylindoline-2,3-dione, N-Phenylisatin, N-Phenyl-1H-indole-2,3-dione, 1-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, 1-Phenyl-1H-indole-2,3-dione
OR32991-5G OR32991-25G
APOSOR32991-5GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR32991-5G APOSOR32991-25G
1-Phénylindoline-2,3-dione 97%
1-Phénylindoline-2,3-dione
Formule: C₁₄H₉NO₂
MW: 223,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082681
Numéro CAS: 723-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité