4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
OR32995-1G OR32995-25G OR32995-5G
APOSOR32995-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR32995-1G APOSOR32995-25G APOSOR32995-5G
4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
4-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456170
Numéro CAS: 57728-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité