4-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]benzenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)methyl]phenol
OR33060-1G OR33060-25G OR33060-5G
APOSOR33060-1GEA 122 EUR InStock
APOSOR33060-1G APOSOR33060-25G APOSOR33060-5G
4-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]benzenol 95%
4-[(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]benzenol
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215380
Numéro CAS: 75999-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité