1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33083-1G OR33083-5G
APOSOR33083-1GEA 234 EUR InStock
APOSOR33083-1G APOSOR33083-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone 95%
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formule: C₉H₈Cl₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202208
Numéro CAS: 344275-49-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité