6-Indoleboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3309-1GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR3309-1G APOSOR3309-25G APOSOR3309-5G
6-Indoleboronic acid 95%
6-Indoleboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Point de fusion: 177…181 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095176
Numéro CAS: 147621-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité