3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-buten-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33117-1G OR33117-5G
APOSOR33117-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR33117-1G APOSOR33117-5G
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-phenyl-2-buten-1-one
Formule: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056660
Numéro CAS: 34523-87-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité