3-Cyanophenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3312-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR3312-5G APOSOR3312-25G APOSOR3312-100G
3-Cyanophenylboronic acid 98%
3-Cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Point de fusion: 298 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318967
Numéro CAS: 150255-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité