4-Cyanophenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
OR3313-25G OR3313-5G OR3313-100G
APOSOR3313-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR3313-25G APOSOR3313-5G APOSOR3313-100G
4-Cyanophenylboronic acid
4-Cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318968
Numéro CAS: 126747-14-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité