3-(Dimethylamino)-1-(3-thienyl)-2-buten-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33195-1G OR33195-5G
APOSOR33195-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR33195-1G APOSOR33195-5G
3-(Dimethylamino)-1-(3-thienyl)-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(3-thienyl)-2-buten-1-one
Formule: C₁₀H₁₃NOS
MW: 195,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659591
Numéro CAS: 885949-97-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité