1-Benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33216-1G OR33216-5G
APOSOR33216-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR33216-1G APOSOR33216-5G
1-Benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-Benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₀ClNO₃
MW: 263,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00232709
Numéro CAS: 338982-47-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité