2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33238-1G OR33238-25G OR33238-5G
APOSOR33238-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR33238-1G APOSOR33238-25G APOSOR33238-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid 95%
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid
Formule: C₁₇H₁₅NO₃
MW: 281,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664644
Numéro CAS: 96017-10-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité