3-Chloro-N-(2-chloro-3-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33245-1G OR33245-5G
APOSOR33245-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR33245-1G APOSOR33245-5G
3-Chloro-N-(2-chloro-3-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide 95%
3-Chloro-N-(2-chloro-3-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide
Formule: C₁₀H₁₂Cl₂N₂O
MW: 247,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793432
Numéro CAS: 339100-93-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité