2-(2-Formyl-6-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33272-1G OR33272-25G OR33272-5G
APOSOR33272-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR33272-1G APOSOR33272-25G APOSOR33272-5G
2-(2-Formyl-6-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Formyl-6-methoxyphenoxy)acetonitrile
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082429
Numéro CAS: 127500-89-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité