5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33273-1G OR33273-5G
APOSOR33273-1GEA 163 EUR InStock
APOSOR33273-1G APOSOR33273-5G
5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 97%
5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₁₀BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082433
Numéro CAS: 478258-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité