4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine, 3,5-Diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine
OR33274-1G
APOSOR33274-1GEA 112 EUR InStock
APOSOR33274-1G
4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole 95%
4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole
Formule: C₁₄H₁₂N₄
MW: 236,2700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00450576
Numéro CAS: 3049-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité