6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33306-25G OR33306-5G
APOSOR33306-25GEA 662 EUR InStock
APOSOR33306-25G APOSOR33306-5G
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₁₀H₈ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321312
Numéro CAS: 26518-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité