1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,2-Dimethoxyethyl)-1H-pyrrole
OR33312-1G OR33312-5G
APOSOR33312-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR33312-1G APOSOR33312-5G
1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether 95%
1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether
Formule: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659604
Numéro CAS: 93217-61-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité