2-Chloro-2'-methoxyacetanilide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33345-1G OR33345-25G OR33345-5G
APOSOR33345-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR33345-1G APOSOR33345-25G APOSOR33345-5G
2-Chloro-2'-methoxyacetanilide 95%
2-Chloro-2'-methoxyacetanilide
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00095394
Numéro CAS: 55860-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité