2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde, 2-(2-Propynyloxy)benzaldehyde, 2-(Propargyloxy)benzaldehyde
OR33393-1G OR33393-25G OR33393-5G
APOSOR33393-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR33393-1G APOSOR33393-25G APOSOR33393-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point de fusion: 70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02380378
Numéro CAS: 29978-83-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité