[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33395-1G OR33395-5G
APOSOR33395-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR33395-1G APOSOR33395-5G
[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol 95%
[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001302
Numéro CAS: 130441-68-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité