3-(4-Methylphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33400-1G OR33400-5G
APOSOR33400-1GEA 299 EUR InStock
APOSOR33400-1G APOSOR33400-5G
3-(4-Methylphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid 95%
3-(4-Methylphenyl)-3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanoic acid
Formule: C₁₈H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425823
Numéro CAS: 439095-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité