{1-[2-(Aminomethyl)phenyl]-4-piperidinyl}methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33411-1G OR33411-5G
APOSOR33411-1GEA 299 EUR InStock
APOSOR33411-1G APOSOR33411-5G
{1-[2-(Aminomethyl)phenyl]-4-piperidinyl}methanol 95%
{1-[2-(Aminomethyl)phenyl]-4-piperidinyl}methanol
Formule: C₁₃H₂₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425826
Numéro CAS: 220060-79-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité