4-Nitrostyrene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR33416-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR33416-1G APOSOR33416-25G APOSOR33416-5G
4-Nitrostyrene 95%
4-Nitrostyrene
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041254
Numéro CAS: 100-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité