2-Amino-6-méthyl-3-nitropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3342-1G OR3342-5G
APOSOR3342-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3342-1G APOSOR3342-5G
2-Amino-6-méthyl-3-nitropyridine 95%
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 147…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047443
Numéro CAS: 21901-29-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité