Acide thiosalicyclique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR3344-1KGEA 1250 EUR InStock
APOSOR3344-1KG APOSOR3344-250G
Acide thiosalicyclique 98%
Acide thiosalicyclique
Formule: C₇H₆O₂S
MW: 154,19 g/mol
Point de fusion: 165…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004836
Numéro CAS: 147-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité