Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
OR33448-1G OR33448-5G
APOSOR33448-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR33448-1G APOSOR33448-5G
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01463252
Numéro CAS: 18450-27-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité