7-Acetylbenzoxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33449-1G OR33449-5G
APOSOR33449-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR33449-1G APOSOR33449-5G
7-Acetylbenzoxazole 95%
7-Acetylbenzoxazole
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09152701
Numéro CAS: 952182-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité