Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4,5-dibromothiophene-2-carboxylate
OR33466-1G OR33466-25G OR33466-5G
APOSOR33466-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR33466-1G APOSOR33466-25G APOSOR33466-5G
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate
Formule: C₆H₄Br₂O₂S
MW: 299,98 g/mol
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831688
Numéro CAS: 62224-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité