2-Methoxy-4-morpholinoaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33468-1G OR33468-25G OR33468-5G
APOSOR33468-1GEA 91.6 EUR InStock
APOSOR33468-1G APOSOR33468-25G APOSOR33468-5G
2-Methoxy-4-morpholinoaniline 95%
2-Methoxy-4-morpholinoaniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 208,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09972210
Numéro CAS: 209960-91-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité