Acide (2-chlorophényl)métaborique 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
OR3349-100G OR3349-25G OR3349-5G
APOSOR3349-100GEA 143 EUR InStock
APOSOR3349-100G APOSOR3349-25G APOSOR3349-5G
Acide (2-chlorophényl)métaborique 97+%
Acide (2-chlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BClO₂
MW: 156,38 g/mol
Point de fusion: 92…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674012
Numéro CAS: 3900-89-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité