4-Bromo-2-méthyl-3-quinoléinol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33495-1G
APOSOR33495-1GEA 209 EUR InStock
APOSOR33495-1G
4-Bromo-2-méthyl-3-quinoléinol 95%
4-Bromo-2-méthyl-3-quinoléinol
Formule: C₁₀H₈BrNO
MW: 238,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 13235-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité