2-Chloronicotinate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-chloronicotinate, Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
OR3350-100G OR3350-25G OR3350-500G
APOSOR3350-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR3350-100G APOSOR3350-25G APOSOR3350-500G
2-Chloronicotinate de méthyle 98%
2-Chloronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C/1mmHg
Densité: 1.314 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318629
Numéro CAS: 40134-18-7
EINECS: 254-805-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité