3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33502-1G OR33502-5G
APOSOR33502-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR33502-1G APOSOR33502-5G
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride 95%
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆ClNS
MW: 241,79 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14584833
Numéro CAS: 1221792-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité