3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33506-1G OR33506-5G
APOSOR33506-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR33506-1G APOSOR33506-5G
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one 95%
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one
Formule: C₁₂H₁₃NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140281
Numéro CAS: 1221792-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité