Acide 2-chloro-6-nitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3351-5G OR3351-25G
APOSOR3351-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3351-5G APOSOR3351-25G
Acide 2-chloro-6-nitrobenzoïque 98%
Acide 2-chloro-6-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Point de fusion: 160…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100425
Numéro CAS: 5344-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité