5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33518-1G OR33518-5G
APOSOR33518-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR33518-1G APOSOR33518-5G
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₂
MW: 282,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10758059
Numéro CAS: 1033463-21-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité