3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Cyanoacetyl)indole
OR33521-25G OR33521-5G
APOSOR33521-25GEA 1300 EUR InStock
APOSOR33521-25G APOSOR33521-5G
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(1H-Indol-3-yl)-3-oxopropanenitrile
Formule: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04610443
Numéro CAS: 20356-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité