3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33525-1G OR33525-5G
APOSOR33525-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR33525-1G APOSOR33525-5G
3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787044
Numéro CAS: 887591-40-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité