L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Methyl-4-(1-hydroxypropyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33531-1G
APOSOR33531-1GEA 874 EUR InStock
APOSOR33531-1G
Methyl-4-(1-hydroxypropyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl-4-(1-hydroxypropyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅NO₃
MW: 197.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025864
Numéro CAS: 1135283-27-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité