5-(3-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33581-1G
APOSOR33581-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR33581-1G
5-(3-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
5-(3-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Formule: C₉H₈BrN₃S
MW: 270,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01816005
Numéro CAS: 333771-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité