2-Méthyl-2,3-dihydro-1-benzofurane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-2,3-dihydrobenzofuran
OR33590-1G OR33590-5G
APOSOR33590-1GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR33590-1G APOSOR33590-5G
2-Méthyl-2,3-dihydro-1-benzofurane 95%
2-Méthyl-2,3-dihydro-1-benzofurane
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023003
Numéro CAS: 1746-11-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité