2-[(4-Methoxyphenyl)amino]-2-methylpropanenitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33598-1G
APOSOR33598-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR33598-1G
2-[(4-Methoxyphenyl)amino]-2-methylpropanenitrile 97%
2-[(4-Methoxyphenyl)amino]-2-methylpropanenitrile
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06254727
Numéro CAS: 893723-12-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité