Methyl-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33601-1G
APOSOR33601-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR33601-1G
Methyl-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate 97%
Methyl-3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09270117
Numéro CAS: 2076-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité