2-Formyl-5-picoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33604-1G OR33604-5G
APOSOR33604-1GEA 53.9 EUR InStock
APOSOR33604-1G APOSOR33604-5G
2-Formyl-5-picoline 95%
2-Formyl-5-picoline
Formule: C₇H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367942
Numéro CAS: 4985-92-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité