6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33605-1G OR33605-5G
APOSOR33605-1GEA 299 EUR InStock
APOSOR33605-1G APOSOR33605-5G
6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115433
Numéro CAS: 834884-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité