3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33616-5G
APOSOR33616-5GEA 108 EUR InStock
APOSOR33616-5G
3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C7H7N3
MW: 133,1500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09607943
Numéro CAS: 116834-96-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité